Tubos para buretas sin llaves de paso
Proveedor: HIRSCHMANN
3071260 3071270 3071275
HIRS3071260EA 29.8 EUR
HIRS3071260 HIRS3071270 HIRS3071275
Tubos para buretas sin llaves de paso
Buretas
Tubo de bureta, clase B, vidrio borosilicato DURAN®, con graduación azul, calibrado para EX.
  • Cabeza en la parte inferior
  • Accesorio de llave de paso, 8 mm Ø
  • Apto para llave de paso sustituible