2-Cloropropeno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Methylvinyl chloride
L12374.06
L12374.14
L12374.06EA
80.5
EUR
L12374.06
L12374.14
2-Cloropropeno ≥99%
2-Cloropropeno
Purity: 99%
CAS No.: 557-98-2
Molecular Formula: CH3CCl=CH2
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -34°(-29°F)
Refractive Index: 1.3939
Odour: Recognizable
Melting Point: -138°
Boiling Point: 22-23°
Beilstein Reference: 1361376
UN No.: 2456
MDL No.: MFCD00000859
Formula:
C₃H₅Cl MW: 76.53 g/mol Pto. Ebullición: 22…23 °C Pto. de fusión: –138 °C Densidad: 0.899 Pto. de inflamación: –34 °C (–29 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000859 Núm. CAS: 557-98-2 EINECS: 209-187-5 UN: 2456 ADR: 3 I |