Buretas, llave de paso recta, vidrio ámbar
Proveedor: HIRSCHMANN
3150160 3150170 3150175 3150260 3150270 3150275
HIRS3150160EA 152 EUR
HIRS3150160 HIRS3150170 HIRS3150175 HIRS3150260 HIRS3150270 HIRS3150275
Buretas, llave de paso recta, vidrio ámbar
Buretas
Bureta, clase AS, DURAN®, vidrio ámbar con graduación blanca.
  • Llave de paso recta de vidrio con llave de vidrio o llave de paso con vástago de PTFE
  • Graduación del anillo de la punta principal
  • De color ámbar para fluidos sensibles a la luz
  • Calibrado para EX
Certificaciones: DIN EN ISO 385