Buretas, llave de paso lateral, clase B, vidrio ámbar
Proveedor: HIRSCHMANN
3220160 3220170 3220175
HIRS3220160EA 107 EUR
HIRS3220160 HIRS3220170 HIRS3220175
Buretas, llave de paso lateral, clase B, vidrio ámbar
Buretas
Bureta, clase B, DURAN®, vidrio marrón.
  • Marcas de graduación blancas
  • Llave de paso lateral con llave de cristal
  • Color marrón para sustancias sensibles a la luz
Certificaciones: Calibrado para EX, DIN EN ISO 385.