Microburetas, patrón Bang, llave de paso recta, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
3300140 3300152 3300160 3300240 3300252 3300260
HIRS3300140EA 199 EUR
HIRS3300140 HIRS3300152 HIRS3300160 HIRS3300240 HIRS3300252 HIRS3300260
Microburetas, patrón Bang, llave de paso recta, Schellbach
Buretas
Microbureta, patrón Bang, clase AS, DURAN®, graduación azul, conformidad certificada, con identificación de lote fechada.
  • Llave de paso recta con llave esmerilada estándar o llave de PTFE
  • Rayas Schellbach para mejorar la legibilidad
  • Graduación del anillo del punto principal
Certificaciones: Calibrado para EX, DIN EN ISO 385.