Columnas tipo Vigreux con camisa de vacío
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05136304 05136504 05136201 05136303
LENZ05136304EA 219 EUR
LENZ05136304 LENZ05136504 LENZ05136201 LENZ05136303
Columnas tipo Vigreux con camisa de vacío
Componentes para destilación Columnas destiladoras
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With NS socket, NS cone and with fixed vaccum jacket.