Tubos de ensayo con tapón de NS y plástico
Proveedor: HIRSCHMANN
6420160 6420165 6420166 6420170
HIRS6420160EA 16.9 EUR
HIRS6420160 HIRS6420165 HIRS6420166 HIRS6420170
Tubos de ensayo con tapón de NS y plástico
Tubos Tubos de ensayos
Borosilicate glass.
  • Blue graduation
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Standard ground joint and PE stopper. Easy to read graduations.