Tetracloroetileno 99+%, grado ultrapuro para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
32437.K2
32437.K7
32437.M1
32437.K2EA
129
EUR
32437.K2
32437.K7
32437.M1
Tetracloroetileno 99+%, grado ultrapuro para espectrofotometría
Tetracloroetileno
Purity: 99+%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: Cl2C=CCl2
Formula Weight: 165.83
Physical Form: Liquid
Density: 1.623
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Melting Point: -22°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formula:
C₂Cl₄ Pto. Ebullición: 120…121 °C Pto. de fusión: –22 °C Densidad: 1,623 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000834 Núm. CAS: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9190 |