Tetracloroetileno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20089.0F
B20089.AP
B20089.0FEA
74.5
EUR
B20089.0F
B20089.AP
Tetracloroetileno ≥99%
Tetracloroetileno
Purity: 99%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: C2Cl4
Formula Weight: 165.83
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formula:
C₂Cl₄ Pto. Ebullición: 120…121 °C Pto. de fusión: –22 °C Densidad: 1,623 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000834 Núm. CAS: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9190 |