Matraces volumétricos, clase B
Proveedor: HIRSCHMANN
7560170 7560175 7560181 7560186 7560190 7560193 7560160
HIRS7560170EA 27.4 EUR
HIRS7560170 HIRS7560175 HIRS7560181 HIRS7560186 HIRS7560190 HIRS7560193 HIRS7560160
Matraces volumétricos, clase B
Matraces Matraces aforados
PMP, translúcidos, con tapón NS de PP.