Vasos de precipitados, forma baja
Proveedor: HIRSCHMANN
7600186 7600160 7600170 7600175 7600180 7600183 7600189 7600190 7600191 7600193 7600194 7600196 7600197
HIRS7600186EA 23.4 EUR
HIRS7600186 HIRS7600160 HIRS7600170 HIRS7600175 HIRS7600180 HIRS7600183 HIRS7600189 HIRS7600190 HIRS7600191 HIRS7600193 HIRS7600194 HIRS7600196 HIRS7600197
Vasos de precipitados, forma baja
Vasos de precipitados
PP, muy translúcido.
  • Muy buena resistencia química
  • Se recomienda la limpieza hasta un máximo de +60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Para la esterilización en autoclave (+121 °C) deben seleccionarse vasos con escala en relieve
Con escala azul impresa, borde con cuentas y pico.
Certificaciones: ISO 7056