Vasos de medida con asa
Proveedor: HIRSCHMANN
7600275 7600280 7600286 7600290 7600293 7600294 7600297 7600296
HIRS7600275EA 62.4 EUR
HIRS7600275 HIRS7600280 HIRS7600286 HIRS7600290 HIRS7600293 HIRS7600294 HIRS7600297 HIRS7600296
Vasos de medida con asa
Vasos de precipitados
PP, muy translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado +100 °C
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
  • Con pico
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Con escala en relieve, graduaciones azules.
Productos aptos para la alimentación según la Directiva CE nº 10/2011.