VWR®, Software para la validación de métodos analíticos, Validation Manager
Proveedor: 3M
764B5033 764GE5033 764O5033 764R5033 764S5033 764T5033 764W5033 764I-GR 764I-GY
819-0110EA 348 EUR
819-0110 819-0111 819-0112 819-0113 819-0115 819-0116 819-0117 819-0140 819-0139
VWR®, Software para la validación de métodos analíticos, Validation Manager
Cintas
Cinta de vinilo de uso general de 3M™, cara vista de vinilo, adhesivo de caucho, maleabilidad y adhesión. Se usa en aplicaciones no críticas como la codificación por colores, el marcado de lotes y de seguridad, el marcado temporal de piezas o maquinaria, o la protección de piezas, equipos o productos de la abrasión.
  • Úselo para encintar en todas las aplicaciones no críticas
  • Protege piezas, equipos y productos contra abrasiones
  • Agrupa artículos, agrupe y marque temporalmente piezas, máquinas y mucho más
  • Mantiene el color intenso con el tiempo para una