Botellas de lavado de seguridad, boca estrecha con nombre impreso
Proveedor: HIRSCHMANN
7690106 7690103 7690102 7690104 7690101
HIRS7690106EA 121.2 EUR
HIRS7690106 HIRS7690103 HIRS7690102 HIRS7690104 HIRS7690101
Botellas de lavado de seguridad, boca estrecha con nombre impreso
Frascos Frascos de lavado
LDPE, yellow, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Complete with screw cap and spray tube. Contents label in German, English, French and Spanish, hazard symbols and hazard indications pursuant to the German Ordinance on Hazardous Substances.