Petri dishes, soda lime glass
Proveedor: Brand
455701 455717 455732 455742 455743 455751
BRND455701EA 31 EUR
BRND455701 BRND455717 BRND455732 BRND455742 BRND455743 BRND455751
Petri dishes, soda lime glass
Placas de cultivo Placas de Petri
Vidrio de cal sodada. La placa y la tapa son planas por ambas caras y están libres de burbujas y vetas. Los bordes están pulidos al fuego.