Placas de Petri, desechables
Proveedor: Brand
452000 452005
BRND452000EA 110 EUR
BRND452000 BRND452005
Placas de Petri, desechables
Placas de cultivo Placas de Petri
PS, transparente, con tapa. Disponible con o sin tapa de ventilación. Las placas y las tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación, en particular, recuento bacteriano.