Tetracloroetileno ≥99.5% estabilizado
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
16211-1L 16211-2.5L 16211-6X1L
16211-1LEA 0 EUR
16211-1L 16211-2.5L 16211-6X1L
Tetracloroetileno ≥99.5% estabilizado
Tetracloroetileno
Beilstein Number: 1361721
RTECS Number: KX3850000
UNSPSC Code: 12190000
Formula: C₂Cl₄
Pto. Ebullición: 120-122 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: -22 °C
Densidad: 1,622…1.624 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000834
Núm. CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 5.83 (vs air)
Contains stabilizer
Assay Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Refractive Index n20/D 1.505 (lit.)
Vapor Pressure 19 mmHg ( 25 °C)