Matraces volumétricos, clase A
Proveedor: Brand
36220 36228 36238 36248 36254 129250 129252 36208
612-4918EA 192 EUR
612-4918 612-4919 612-4920 612-4921 612-4923 612-4905 612-4907 612-4917
Matraces volumétricos, clase A
Matraces Matraces aforados
PFA, traslúcido, con tapón de rosca de PFA.
  • Certificado de lote único incluido
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 ºC (autoclave) no provocará la superación permanente de los límites de error
  • Se recomienda la limpieza a un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
Límites de error según clase A, DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener (TC, In). Tapa de rosca de PFA con anillo de sellado moldeado. Autoclavable, fácil de limpiar.
*Boca ancha.
(Altura = altura sin tapa a rosca).