Columnas cromatográficas con indentaciones y llave de paso de PTFE
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05440704 05440702 05440706 05435702 05435704 05435706 05435708 05440701 05435701 05440708
552-5411EA 71.6 EUR
552-5411 552-5410 552-5431 LENZ05435702 201-0591 LENZ05435706 LENZ05435708 LENZ05440701 LENZ05435701 LENZ05440708
Columnas cromatográficas con indentaciones y llave de paso de PTFE
Columnas de cromatografía
Columnas cromatográficas básicas con indentaciones sobre la llave de paso para colocar un tapón de algodón, con toma NS, llave de paso de PTFE y dispositivo de retención. DURAN® glass.