Tetracloroetileno ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
26217.298EA 92.9 EUR
26217.298 26217.323 26217.367 26217.460
Tetracloroetileno ≥98%, TECHNICAL
Tetracloroetileno
Formula: C₂Cl₄
Pto. Ebullición: 121,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000834
Núm. CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Índice de refracción (20°C) 1.503 - 1.505