Tricloroetileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14474.AE
L14474.AU
L14474.0F
L14474.AEEA
30.7
EUR
L14474.AE
L14474.AU
L14474.0F
Tricloroetileno ≥98%
Tricloroetileno
Purity: 98%
CAS No.: 79-01-6
Molecular Formula: ClCH=CCl2
Formula Weight: 131.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.476
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -85°
Boiling Point: 87°
Beilstein Reference: 1736782
Merck Reference: 14,9639
UN No.: 1710
MDL No.: MFCD00000838
Formula:
ClCH=CCl₂ Pto. Ebullición: 87 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 1,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000838 Núm. CAS: 79-01-6 EINECS: 201-167-4 UN: 1710 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9639 |