3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16834.06
L16834.14
L16834.22
L16834.06EA
52.9
EUR
L16834.06
L16834.14
L16834.22
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno ≥97%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno
Purity: 97%
CAS No.: 19430-93-4
Molecular Formula: C6H3F9
Formula Weight: 246.08
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2890
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1819716
MDL No.: MFCD00042338
Formula:
C₆H₃F₉ Pto. Ebullición: 59…60 °C Densidad: 1,457 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042338 Núm. CAS: 19430-93-4 EINECS: 243-053-7 UN: 1993 ADR: 3,II |