3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20920.06
B20920.14
B20920.06EA
45.6
EUR
B20920.06
B20920.14
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno ≥99%
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno
Purity: 99%
CAS No.: 25291-17-2
Molecular Formula: CF3(CF2)5CH=CH2
Formula Weight: 346.09
Flash Point: 20°(202°F)
Refractive Index: 1.2960
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 2060994
MDL No.: MFCD00039249
Formula:
C₈H₃F₁₃ MW: 346.09 g/mol Pto. Ebullición: 106…107 °C Densidad: 1.580 Pto. de inflamación: 20 °C (202 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039249 Núm. CAS: 25291-17-2 EINECS: 246-791-8 UN: 1993 ADR: 3 II |