3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluoro-1-dodeceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L16591.06
L16591.14
L16591.06EA
88
EUR
L16591.06
L16591.14
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluoro-1-dodeceno ≥97%
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluoro-1-dodeceno
Purity: 97%
CAS No.: 30389-25-4
Molecular Formula: C12F21H3
Formula Weight: 546.12
Refractive Index: 1.3050
Boiling Point: 71-72°/14mm
MDL No.: MFCD00042346
Formula:
C₁₂H₃F₂₁ MW: 546,12 g/mol Pto. Ebullición: 71…72 °C (14 mmHg) Densidad: 1,711 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042346 Núm. CAS: 30389-25-4 EINECS: 250-173-3 |