1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
305690050
305690250
ACRO305690050EA
54
EUR
ACRO305690050
ACRO305690250
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno 99%
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno
Formula:
C₄H₇NO₂S₂ Pto. de fusión: 124…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010443 Núm. CAS: 13623-94-4 EINECS: 237-108-4 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 127 °C |
GC | ≥98.5 % |