1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11789.06
A11789.14
A11789.22
A11789.06EA
48.6
EUR
A11789.06
A11789.14
A11789.22
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno ≥99%
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno
Purity: 99%
CAS No.: 13623-94-4
Molecular Formula: C4H7NO2S2
Formula Weight: 165.23
Odour: Unpleasant
Melting Point: 124-127°
Beilstein Reference: 1524538
MDL No.: MFCD00010443
Formula:
C₄H₇NO₂S₂ Pto. de fusión: 124…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010443 Núm. CAS: 13623-94-4 EINECS: 237-108-4 UN: 2811 ADR: 6.1,II |