3-Metoxipropeno ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Allyl methyl ether
18652.09
18652.18
18652.09EA
111
EUR
18652.09
18652.18
3-Metoxipropeno ≥94%
3-Metoxipropeno
Purity: 94%
CAS No.: 627-40-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2OCH3
Formula Weight: 72.10
Flash Point: -23°(-94°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.77
Refractive Index: 1.3803
Odour: Ether-like
Boiling Point: 42-43°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008649
Formula:
C₄H₈O Pto. Ebullición: 42…43 °C Densidad: 0,77 Pto. de inflamación: –23 °C (–94 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008649 Núm. CAS: 627-40-7 EINECS: 210-997-6 UN: 3271 ADR: 3,II |