3,3-Dietoxipropeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A0640-25G A0640-250G
TCIAA0640-25GEA 39 EUR
TCIAA0640-25G TCIAA0640-250G
3,3-Dietoxipropeno ≥97.0% (por GC)
3,3-Dietoxipropeno
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 0,8543 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 15°C
Número MDL: MFCD00009239
Núm. CAS: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
UN: 2374
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d01503324f781a977ef0cc7638c4c4560667c749&vid=7176f6fba7ca02b12dc629e243c2e9c0a6deb599&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %