1-Deceno ca. 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
111910010 111910025
ACRO111910010EA 66.5 EUR
ACRO111910010 ACRO111910025
1-Deceno ca. 95%
1-Deceno
Formula: C₁₀H₂₀
Pto. Ebullición: 169…171 °C
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 0,741 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009577
Núm. CAS: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %