1-Deceno ≥96% remainder isomers
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
31213.22
31213.36
31213.A3
31213.22EA
36.9
EUR
31213.22
31213.36
31213.A3
1-Deceno ≥96% remainder isomers
1-Deceno
Purity: 96%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.741
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Formula:
C₁₀H₂₀ MW: 140,27 g/mol Pto. Ebullición: 170…171 °C Pto. de fusión: –66 °C Densidad: 0,741 Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009577 Núm. CAS: 872-05-9 EINECS: 212-819-2 UN: 3295 ADR: 3,III |