1-Deceno ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06800.AE
L06800.AU
L06800.AEEA
28.1
EUR
L06800.AE
L06800.AU
1-Deceno ≥94%
1-Deceno
Purity: 94%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Formula:
C₁₀H₂₀ Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –66 °C Densidad: 0,7408 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009577 Núm. CAS: 872-05-9 EINECS: 212-819-2 UN: 3295 ADR: 3,III |