1-Dodeceno 93-95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dodec-1-ene
117631000 117635000 117630025 117630100
ACRO117631000EA 29 EUR
ACRO117631000 ACRO117635000 ACRO117630025 ACRO117630100
1-Dodeceno 93-95%
1-Dodeceno
Formula: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008961
Núm. CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4284 to 1.4304 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.8 %
Solubility (In water) Passes test
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds Each of acetone, formaldehyde and acetaldehyde
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test