1-Dodeceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dodec-1-ene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22048.0100 8.22048.0500 8.22048.9019
8.22048.0100EA 32.7 EUR
8.22048.0100 8.22048.0500 8.22048.9019
1-Dodeceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Dodeceno
Formula: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008961
Núm. CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 168.32 g/mol
Boiling Point 213 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.23 hPa (20 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.4294 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.6 - 5.4 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 226 °C
Viscosity kinematic 1.71 mm2/s (20 °C)