1-Hepteno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
120390250 120391000
ACRO120390250EA 84.5 EUR
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Hepteno 98%
1-Hepteno
Formula: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –119 °C
Densidad: 0,697 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009531
Núm. CAS: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %