1-Hepteno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L11487.AC
L11487.AE
L11487.ACEA
77.9
EUR
L11487.AC
L11487.AE
1-Hepteno ≥98%
1-Hepteno
Purity: 98+%
CAS No.: 592-76-7
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: ca -119°
Boiling Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1098332
UN No.: 2278
MDL No.: MFCD00009531
Formula:
C₇H₁₄ MW: 98,19 g/mol Pto. Ebullición: 93…94 °C Pto. de fusión: ∼–119 °C Densidad: 0,697 Pto. de inflamación: –8 °C (17 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009531 Núm. CAS: 592-76-7 EINECS: 209-767-8 UN: 2278 ADR: 3,II |