1-Hexadeceno ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02637.AK
L02637.AU
L02637.AKEA
47.5
EUR
L02637.AK
L02637.AU
1-Hexadeceno ≥94%
1-Hexadeceno
Purity: 94%
CAS No.: 629-73-2
Molecular Formula: CH3(CH2)13CH=CH2
Formula Weight: 224.43
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: 4°
Boiling Point: 273-274°
Beilstein Reference: 1753401
MDL No.: MFCD00008991
Formula:
C₁₆H₃₂ Pto. Ebullición: 273…274 °C Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 0,781 Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008991 Núm. CAS: 629-73-2 EINECS: 211-105-8 |