1-Hexadeceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22064.0100 8.22064.0500
8.22064.0100EA 51.3 EUR
8.22064.0100 8.22064.0500
1-Hexadeceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Hexadeceno
Formula: C₁₆H₃₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008991
Núm. CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.0012 g/l (25 °C)
Melting Point 2.2 °C
Molar Mass 224.42 g/mol
Boiling Point 274 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (25 °C)
Flash Point 132 °C
Refractive Index 1.4401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 5.8 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Viscosity Kinematic 4.0 mm2/s (20 °C)