1-Hexeno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
213210010 213211000 213210250 213210025
ACRO213210010EA 58.3 EUR
ACRO213210010 ACRO213211000 ACRO213210250 ACRO213210025
1-Hexeno 97%
1-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 62…65 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,678 g/cm³
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009505
Núm. CAS: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %