1-Hexeno para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
8.20639.0005EA 22.9 EUR
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
1-Hexeno para síntesis
1-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 63 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009505
Núm. CAS: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II