1-Octadeceno 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
129310010
129310025
ACRO129310010EA
68.7
EUR
ACRO129310010
ACRO129310025
1-Octadeceno 90% tech.
1-Octadeceno
Formula:
C₁₈H₃₆ Pto. Ebullición: 178…180 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 17,5 °C Densidad: 0,789 g/cm³ Pto. de inflamación: 154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009003 Núm. CAS: 112-88-9 EINECS: 204-012-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |