1-Octadeceno tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
L11004.AK
L11004.AU
L11004.AKEA
29.7
EUR
L11004.AK
L11004.AU
1-Octadeceno tech. 90%, grado técnico
1-Octadeceno
Purity: 90%
CAS No.: 112-88-9
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH=CH2
Formula Weight: 252.48
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.4440
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 178-179°/15mm
Beilstein Reference: 1761067
MDL No.: MFCD00009003
Formula:
C₁₈H₃₆ MW: 252,48 g/mol Pto. Ebullición: 178…179 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 15…17 °C Densidad: 0,789 Pto. de inflamación: 154 °C (309 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009003 Núm. CAS: 112-88-9 EINECS: 204-012-9 |