1-Octadeceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22112.0100 8.22112.1000
8.22112.0100EA 41.8 EUR
8.22112.0100 8.22112.1000
1-Octadeceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Octadeceno
Formula: C₁₈H₃₆
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17,5 °C
Densidad: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009003
Núm. CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 17 - 18 °C
Molar Mass 252.48 g/mol
Boiling Point 315 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.4439 (20 °C, 589 nm)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 3.6 mm2/s (40 °C)