1-Octeno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 139 EUR
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Octeno 99+%
1-Octeno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 121…123 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –102 °C
Densidad: 0,715 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009548
Núm. CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,01770
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %