1-Octeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97+%
CAS No.: 111-66-0
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -102°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1734497
Merck Reference: 14,1764
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009548
Formula:
C₈H₁₆ Pto. Ebullición: 122…123 °C Pto. de fusión: –102 °C Densidad: 0,715 Pto. de inflamación: 21 °C (70 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009548 Núm. CAS: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN: 3295 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1764 |