1-Octeno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
8.20928.0005EA 37.9 EUR
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
1-Octeno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Octeno
Formula: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Pto. Ebullición: 121
Pto. de fusión: –102 °C
Densidad: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009548
Núm. CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01770
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -102 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Boiling Point 121 °C
Vapor Pressure 17.3 hPa (20 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.4085 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.8 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 221 °C
Viscosity kinematic 0.38 mm2/s (40 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid