1-Octeno, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ100
74900-50ML 74900-5ML
74900-50MLEA 357 EUR
74900-50ML 74900-5ML
1-Octeno, Supelco®
1-Octeno
Formula: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Pto. Ebullición: 121
Pto. de fusión: –102 °C
Densidad: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009548
Núm. CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e39defc8b01feffc3696d1eecb357b21f8886986&vid=3389e986c0dc8b549753bcca6407309dc3d6fd50&prid=web&clid=SAPDAM