1-Penteno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
268665000 268660025 268660250 268661000
ACRO268665000EA 240 EUR
ACRO268665000 ACRO268660025 ACRO268660250 ACRO268661000
1-Penteno 97%
1-Penteno
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 30 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –165 °C
Densidad: 0,64 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003567
Núm. CAS: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Índice Merck: 12,07262
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %