1-Trideceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24413.06
B24413.14
B24413.06EA
69.3
EUR
B24413.06
B24413.14
1-Trideceno ≥97%
1-Trideceno
Purity: 97%
CAS No.: 2437-56-1
Molecular Formula: C13H26
Formula Weight: 182.35
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 1744660
MDL No.: MFCD00008976
Formula:
C₁₃H₂₆ Pto. Ebullición: 232…233 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 0,766 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008976 Núm. CAS: 2437-56-1 EINECS: 219-443-8 |