Cintas, cintas de filamentos, Scotch®
Proveedor: 3M
8951950 8952550 8951250 8955050
819-1440EA 28.3 EUR
819-1440 819-1441 MMMA8951250 MMMA8955050
Cintas, cintas de filamentos, Scotch®
Cintas
Estas cintas de embalaje de 895 filamentos están hechas de película ScotchPro™ PP con un adhesivo de caucho sintético específicamente formulado para proporcionar un rendimiento equilibrado, con alta adhesión y poder de sujeción a largo plazo.
  • Reforzado a lo largo de su longitud con filamentos de fibra de vidrio continuos para una resistencia a la tracción muy alta y una excelente resistencia a las muescas
  • Adecuado para dispensadores manuales y aplicadores semiautomáticos L-Clip
  • La aplicación se realiza más fácilmente a temperatura ambiente
Longitud: 50 m
Color: transparente