Tapones para los oídos con banda de sujeción, E-A-R™ Caboflex™
Proveedor: 3M
CS01000 CF01000
111-2200EA 514 EUR
111-2200 111-1553
Tapones para los oídos con banda de sujeción, E-A-R™ Caboflex™
Tapones para los oídos Tapones para los oídos con banda
Este protector auditivo semiaural y ligero es ideal para entrar y salir de áreas con gran ruido, y se ajustan cómodamente alrededor del cuello cuando no se usan. Las almohadillas cónicas se pueden girar para ajustarlas al canal auditivo y formar una barrera más resistente contra el ruido.
  • La banda para la barbilla flexible, ligera y dieléctrica no interferirá con cascos o gafas
  • Espuma de lenta recuperación: mejora el ajuste de las almohadillas en el canal auditivo
  • Hay almohadillas de repuesto disponibles para un mayor ahorro
SNR: 21 dB
Certificaciones: EN 352-2